Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. p-7120284 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.146
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumnitrat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt 42 °C
Farbe Farblos
pH 4.0 bis 7.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel Ca(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 236.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte FCC
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.820 g/cu.cm bei 20 °C