Learn More
Calciumoxid, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10542934
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-Name Oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2570.0°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Strukturformel CaO
Merck Index 15, 1688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 56.08
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Glühverlust 3.5% max.