Learn More
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR, Fisher Chemical™
Catalog No. p-7072908 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumsulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1450°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 136.14g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß