Learn More
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR, Fisher Chemical™
Catalog No. 10161610
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumsulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1450°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 136.14g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß