Learn More
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™
Catalog No. 10020921
Click to view available options
Menge:
20 ml
1 l
pH:
4.01
9.18
10.01
Pufferlösung in Premiumqualität mit nachgewiesen auf +/- 0.01 pH genauen Werten bei 25 °C.
  • Hochwertige Kalibrierungspufferlösung mit pH-Wert 10.01
  • 25 Beutel mit 20 ml Puffer
  • Farbkodiertes Etikett zur einfachen Bestimmung des pH-Pufferwerts
  • Genauigkeit von +/- 0.01 pH bei 25 °C
  • Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
  • Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A
  • In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
  • Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
  • Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
  • Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 4.01
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung Wässrige Pufferlösung