Learn More
BINDER™ Temperatur-Kalibrierzertifikat mit 27 Messpunkten
Kann verwendet werden mit: FD 23, FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
Marke:  BINDER™ 8012-1594
Artikelnummer. 16404319
  • 1860.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messung bei vorgegebener Temperatur
  • Inklusive Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung inkl. Zertifikat und 27 Messpunkte (bei vorgegebener Temperatur)
BINDER Kammern FD 23, FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
Temperatur-Kalibrierzertifikat
Temperaturmessung