Learn More
CalPlus™ (Calciumchlorid-Dihydrat-Marke), Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog No. p-5390732
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Für die Hämodialyse geeignet
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl22H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CalPlus™ (Marke für Calciumchlorid-Dihydrat)
Menge 500 g
Formelmasse 147.01
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 0.84 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium Chloride Dihydrate