missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ 2190304 CalVerB Indikator 4 x 946ml + 4 x 20g
CalVer B-Konzentrat und Wasser sind ideal für die Verwendung in Forschung, Wissenschaft und anderen Labors und anderen Umgebungen.
Marke: Hach Lange™ 2190304
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CalVer B Konzentrat und Wasser
- 946 ml
- 4/Packung
- Wassertestlösung und Reagenz
Spezifikation
Flüssigkeit | |
4/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- CalVer B Calcium Indicator
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: CalVer B Powder
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur