Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 633 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 111 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
  • Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
  • Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
  • Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
  • Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
  • Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
  • Konfigurierbare Filtersäule
  • Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
  • Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
  • Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
Spezifikation
111 cm