Learn More
Carboxymethylzellulose-Natriumsalz, hohe Viskosität, MP Biomedicals
110.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 9004-32-4 |
---|---|
Summenformel | (C12 H14 O9 R6)n |
Molekulargewicht (g/mol) | 263.20 |
MDL-Nummer | MFCD00081472 |
InChI-Schlüssel | DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | Carboxymethylcellulose-Natrium USP, Carmellose Natrium jp17, Natriumdextroseacetat, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn |
PubChem CID | 23706213 |
SMILES | [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11457861
|
MP Biomedicals
0215056190 |
500 g |
110.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
9004-32-4 | |
263.20 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
23706213 |
(C12 H14 O9 R6)n | |
MFCD00081472 | |
Carboxymethylcellulose-Natrium USP, Carmellose Natrium jp17, Natriumdextroseacetat, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Spezifikation
9004-32-4 | |
(C12 H14 O9 R6)n | |
Carboxymethylcellulose-Natrium USP, Carmellose Natrium jp17, Natriumdextroseacetat, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O | |
263.20 | |
≈700 kd |
Weiß | |
MFCD00081472 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium | |
23706213 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur (15 bis 30°°C) lagern.
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: carboxymethyl cellulose sodium salt