Learn More
CASK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CASK |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16816775
|
Proteintech
55277-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16806775
|
Proteintech
55277-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This antibody can recognize all the isoform of CASK.
This gene encodes a calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase. The encoded protein is a MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) protein family member. These proteins are scaffold proteins and the encoded protein is located at synapses in the brain. Mutations in this gene are associated with FG syndrome 4, mental retardation and microcephaly with pontine and cerebellar hypoplasia, and a form of X-linked mental retardation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
CASK | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O14936, O70589, Q62915 | |
12361, 29647, 8573 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CASK |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CAGH39, CASK, CMG, FGS4, hCASK, LIN2, MICPCH, Protein lin 2 homolog, TNRC8 | |
Cask | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |