Learn More
Caspase-9-Inhibitor III, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65501.#0
Menge 5 mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15446939
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
403848-57-7
C24H35ClN6O9
Ac-LEHD-CMK;
Spezifikation
5 mg
-30°C to -10°C
403848-57-7
587.02
Pulver
Weiß
Ein potenter und irreversibler Inhibitor von Caspase-9
C24H35ClN6O9
Ac-LEHD-CMK;
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation