Learn More
CCDC25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 21209-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CCDC25 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CCDC25 | |
CCDC25 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
361059, 55246, 67179 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
0.45 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q78PG9, Q86WR0 | |
Ccdc25 | |
CCDC25 Fusion Protein Ag15593 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |