Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, APC, Clone: J110, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech APC-65119-100TESTS
Artikelnummer. 16800506
  • 170.00 € / 100 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD279 (PD-1) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD279 (PD-1). This antibody recognizes human antigen. The CD279 (PD-1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spezifikation
Spezifikation
CD279 (PD-1)
Monoclonal
5 μL (1 μg)/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
J110
APC
100 Tests
5133