Learn More
CD3ε Hamster anti-Mouse, PE, Clone: 145-2C11, Proteintech
Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech PE-65060-100UG
Artikelnummer. 16801676
  • 39.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD3ε antibody from Proteintech is a hamster monoclonal antibody generated with h-2kb-specific murine cytotoxic t-lymphocyte (ctl) clone bm10-37 of mouse CD3ε. This antibody recognizes mouse antigen. The CD3ε antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Spezifikation
Spezifikation
CD3ε
Monoclonal
0.1 mg/mL
Hamster
Primary
Mouse
Flow Cytometry
145-2C11
PE
100 μg
12501