Learn More
CD31 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A1E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66065-100UL
Artikelnummer. 16800716
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
CD31
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
5175
IgG2b
Immunofluorescence
2A1E2