Learn More
CD4 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GK1.5, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech FITC-65104-100UG
Artikelnummer. 16801206
  • 37.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD4 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse ctl clone v4 of mouse CD4. This antibody recognizes mouse antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Spezifikation
Spezifikation
CD4
Monoclonal
0.5 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
GK1.5
FITC
100 μg
12504
IgG2b