Learn More
CD40 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 1C10, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech APC-65062-100UG
Artikelnummer. 16830466
  • 171.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD40 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with scd40 of mouse CD40. This antibody recognizes mouse antigen. The CD40 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spezifikation
Spezifikation
CD40
Monoclonal
0.1 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
1C10
APC
100 μg
21939
IgG2a