Learn More
CD45 Mouse anti-Human, FITC, Clone: F10-89-4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech FITC-65064-100TESTS
Artikelnummer. 16801186
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with purified t cells from human lymph nodes of human CD45. This antibody recognizes human antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Spezifikation
Spezifikation
CD45
Monoclonal
10 μL/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
F10-89-4
FITC
100 Tests
5788
IgG2a