Learn More
CD8 Mouse anti-Human, APC, Clone: SK1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech APC-65146-100TESTS
Artikelnummer. 16800526
  • 176.00 € / 100 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The CD8 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD8. This antibody recognizes human antigen. The CD8 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spezifikation
Spezifikation
CD8
Monoclonal
5 μL (0.25 μg)/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
SK1
APC
100 Tests
925