Learn More
Coelestinblau B, rein
Catalog No. 10424795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-90-9
Summenformel C17H18ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 363.798
MDL-Nummer MFCD00011927
InChI-Schlüssel OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
IUPAC-Name 7-(Diethylamino)-4-Hydroxy-3-Oxophenoxazin-10 -ium-1-Carboxamid;Chlorid
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celestine blue
Merck Index 15, 1961
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 638 to 648nm
Formelmasse 363.79
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 700 min. (in water)
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver