Learn More
Cellulose-Dialyseschlauchrolle
Marke:  Medicell International NO.2
Artikelnummer. 10081744
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Dialyseschlauchrolle
Zellulose
30 m
30 Packung
12 bis 14 kDa
14.3 mm
Durchsichtig
Für Viskoseverfahren