Learn More
OHAUS™ AC-Adapter
Adapterzubehör für Zentrifugenmodelle Multi
Marke:  OHAUS™ 30559416
192.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16662784
  • 198.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter für verschiedene Zentrifugenmodelle Multi
  • Verschiedene Kapazitäten verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Zentrifuge Multi FC5916R 120 V und Zentrifuge Multi FC5916 120 V
FA x2
250 ml
Tiefe 60,5 mm