Learn More
OHAUS™ AC-Adapter
Adapterzubehör für Zentrifugenmodelle Multi
Marke: OHAUS™ 30559420
192.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter für verschiedene Zentrifugenmodelle Multi
- Verschiedene Kapazitäten verfügbar
Spezifikation
Adapter | |
Zentrifuge Multi FC5916R 120 V und Zentrifuge Multi FC5916 120 V | |
RB x2 |
3 x 50 ml | |
Tiefe 29 mm |