Learn More
Advantage-Lab™ Zentrifugenbecher, AL-06-02
Stabilisieren der Elemente für die Zentrifugation in einem ausreichend großen Eimer. Advantage-Lab™ Zentrifugenbecher AL-06-02 ist ein einzelner Probeneimer für die AL06-02 Zentrifuge.
Marke:  Advantage-Lab™ AL06-02-401
Encompass
Artikelnummer. 10223043
  • N.V. / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt in AL06-02 Zentrifuge.
  • Ladekapazität für einzelne Proben.
Spezifikation
Spezifikation
AL06-02 Zentrifuge
1 x 100 ml
44 x 108 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.