Learn More
Gilson™ CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge
Verfügt über einen anwenderfreundlichen Touchscreen und ermöglicht den Abruf von bis zu neun gespeicherten benutzerdefinierten Programmen mit nur einer Taste. Sein proprietäres Luftstromsystem gewährleistet auch bei längeren Durchläufen Temperaturstabilität und Probenintegrität. Das Rotordesign kann entweder 1,5-2,0 ml-Röhrchen oder PCR-Streifen aufnehmen.
3465.00 €
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit | 13.500 U/min |
---|---|
Temperaturbereich | 4 bis 35 °C |
Stromstärke | 0,7 A |
Abmessungen (L x B x H) außen | 22,86 x 30,48 x 19,7 cm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16308601
|
Gilson™
36110210 |
EU-Stecker |
3465.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Intuitive Bedienung
Das Touchscreen-Farbdisplay der CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge zeigt die Drehzahl (U/min oder RZB) sowie die eingestellte und verbleibende Laufzeit. Sie können bis zu neun Laufprogramme programmieren, die Sie dann mit nur einem Tastendruck abrufen. Die CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge erreicht Drehzahlen von 1.000 bis 13.500 U/min (100 bis 16.800 x g), einstellbar in Schritten von 100 U/min. Mit dem integrierten Timer können Sie jede Laufzeit zwischen 1 und 99 Minuten einstellen.
Verbesserte Temperaturgenauigkeit
Die CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge mit proprietärem Luftstromsystem bietet eine verbesserte Temperatursteuerung, sodass Probentemperaturen auch bei längerem Zentrifugenlauf gleich bleiben. Die Zentrifuge kann auch in einer Kühlkammer verwendet werden.
Anpassungsfähiges Design
Mit ihrem Kombinationsrotordesign kann die CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge bis zu 24 1,5 – 2,0 ml-Röhrchen oder 2 PCR-Streifen (16x 0,2 ml) ohne Verwendung von separaten Adaptern aufnehmen. Dies macht sie zur idealen Wahl für viele Labore. Außerdem nimmt sie aufgrund ihrer kompakten Stellfläche weniger Platz auf Ihrem Arbeitstisch ein.
Spezifikation
13.500 U/min | |
0,7 A | |
50/60 Hz |
4 bis 35 °C | |
22,86 x 30,48 x 19,7 cm |