Learn More
Fisherbrand™ Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern. Fisherbrand™ Weithals-Apothekerflaschen mit zertifiziert niedriger Partikelabgabe sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
803.00 € - 845.00 €
Spezifikation
Reinigung | USP-hochreines Wasser |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 74 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13158063
|
Fisherbrand™
02912314 |
125 ml |
803.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13174364
|
Fisherbrand™
02912316 |
500 ml |
845.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Klarglas mit Graduierung
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
Spezifikation
USP-hochreines Wasser | |
Weithalsflasche | |
74 mm | |
Weiß | |
Ja | |
Weit | |
PTFE | |
Schraubkappe |
Durchsichtig | |
Kalknatronglas | |
24/Pckg. | |
Analysenzertifikat | |
Ja | |
Messflasche mit Graduierung | |
Polyethylen |