Learn More
Cäsiumchlorid, Reagenzgütegrad, 99.9 %, Honeywel ™
Catalog No. p-7122138 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Reagenzgütegrad, 99.9 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Caesiumchlorid, Caesiummonochlorid, Caesiumchlorid CsCl, Dichlorid aus Caesium, Tricaesium-Trichlorid, Caesium1+-Ionenchlorid, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesiumchlorid
Schmelzpunkt 645 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, 99.9 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 g
Strukturformel CsCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.98 g/cm3