Learn More
Cäsiumchlorid, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für die Dichtegradientenzentrifugation; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1290 °C |
Chemischer Name oder Material | Caesiumchlorid |
Schmelzpunkt | 646 °C |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 168.36 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 3.99 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cesium chloride
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cesium chloride