Learn More
Caesiumlösung für ICP 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1±0.02 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 250 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cs |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |