Learn More
Sampling Systems™ Kette und Bügel
Sampling Systems™ Kette und Schäkel werden verwendet, um den Eimer vom Enviro Dipper abzusenken.
87.25 € - 481.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kette |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Enviro Dipper |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869351
|
Sampling Systems™
5070S-10 |
10 m |
87.25 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15879351
|
Sampling Systems™
5070S-25 |
25 m |
208.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15889351
|
Sampling Systems™
5070S-50 |
50 m |
481.00 €
50 Meter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem Enviro Dipper
- Konstruktion aus Edelstahl
Spezifikation
Kette | |
Edelstahl | |
Enviro Dipper |