Learn More
Nabertherm Kammerofen Serie LH 1400 mit C440-Regler
Robuste Isolierung von leichten feuerfesten Ziegeln.Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
Marke:  Nabertherm LH2140NCNE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15948360
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1400 °C
  • Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
  • Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
  • Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
  • Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
  • Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
  • Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
  • Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
  • Schnellverschluss an der Tür
  • Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
216 L
C440
1270 x 980 x 1565 mm
1400 °C
600 x 600 x 600 mm
460 kg