Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Mark-M™ 13 ml-Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Einfache Einwegröhrchen aus Kalknatronglas.
Marke: DWK Life Sciences 60MM190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einfache Einwegröhrchen aus Kalknatronglas.
- Alle Röhrchen verfügen über feste, gleichmäßige Böden und konsistente Längen
- Keine Beschriftungsfläche
- Hergestellt aus 90 Ausdehnungs-Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
- Inhalt: 13 ml, Außendurchmesser: 16 mm, Länge: 75 mm
- Regalpackung: 250, Karton: 1000
Spezifikation
USP-Typ III | |
75 mm | |
Ja | |
Ja | |
Kulturröhrchen |
11 ml | |
Kalknatronglas | |
Keine | |
16 mm |