Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
48.55 € - 472.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-47-9 |
---|---|
Summenformel | C8H17NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.288 |
MDL-Nummer | MFCD00003835 |
InChI-Schlüssel | MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid |
PubChem CID | 66898 |
IUPAC-Name | 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure |
SMILES | C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11479186
|
Thermo Scientific Chemicals
A18047.14 |
25 g |
48.55 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11489186
|
Thermo Scientific Chemicals
A18047.22 |
100 g |
116.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11499186
|
Thermo Scientific Chemicals
A18047.36 |
500 g |
472.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenCHES ist ein Zwitterionen-Puffer, der im pH-Bereich von 8.6 bis 10.0 nützlich ist und häufig als Puffer für Untersuchungen von pH-abhängigen Prozessen in der Enzymologie verwendet wird. Es hat sich gezeigt, dass es eine ungewöhnlich hohe Affinität für die Iodacetatbindungsstelle der Leber-Alkohol-Dehydrogenase aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
103-47-9 | |
207.288 | |
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N | |
66898 | |
C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O |
C8H17NO3S | |
MFCD00003835 | |
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid | |
2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure |
Spezifikation
CHES | |
>300°C | |
C8H17NO3S | |
2967601 | |
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid | |
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure | |
66898 | |
99% |
103-47-9 | |
0.99 | |
MFCD00003835 | |
14,2055 | |
Soluble in water. | |
C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O | |
207.288 | |
207.29 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-115-6
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Hygroskopisch
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen