Learn More
Emma Safety Footwear Chicago Sicherheitsschuhe
Leicht und bequem mit gestricktem Textilobermaterial und Vorfußschutz aus Nanokohlenstoff-Verbundmaterial. Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, während die integrierte Schnürung Druckpunkte von Haken und Ösen verhindert und das Hydro-Tec™ Futter für optimale Atmungsaktivität sorgt.
Marke: Emma Safety Footwear MM40264747
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gestrickte Textilkonstruktion
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Grau, Schwarz | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
47 |
Schnüre | |
Chicago | |
Textil | |
Komposit |