Learn More
Emma Safety Footwear Chicago Sicherheitsschuhe
Leicht und bequem mit gestricktem Textilobermaterial und Vorfußschutz aus Nanokohlenstoff-Verbundmaterial. Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, während die integrierte Schnürung Druckpunkte von Haken und Ösen verhindert und das Hydro-Tec™ Futter für optimale Atmungsaktivität sorgt.
Marke:  Emma Safety Footwear MM40264740
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15978391
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Gestrickte Textilkonstruktion
  • Beschichtung aus Polyurethan
  • Hydro-Tec™ antibakteriell
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • ESD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Grau, Schwarz
Hydro-Tec™ antibakteriell
40
Schnüre
Chicago
Textil
Komposit