Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorazolschwarz E
Catalog No. 10259773
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1937-37-7 | C34H25N9Na2O7S2 | 781.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1937-37-7
Summenformel C34H25N9Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 781.73
MDL-Nummer MFCD00066363
InChI-Schlüssel OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135447
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(2,4-Diaminophenyl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinyliden)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorazol Black E
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 0.97 to 1
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 597 to 602nm
Formelmasse 781.73
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorazol Black E, certified
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.