Learn More
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7043389
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 20082-71-7 | C8H6ClF5Si | 260.66 g/mol
It is used as a GC reagent for detection of sterols at low concentration as flophemesyl derivatives, readily detected by electron capture. Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is an extremely sensitive derivatizing agent for the analysis of sterols and lower aliphatic alcohols by electron capture gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als GC-Reagenz zum Nachweis von Sterinen in niedriger Konzentration als Flophemesylderivate verwendet, die leicht durch Elektroneneinfang nachgewiesen werden können. Chlorodimethyl(pentafluorphenyl)silan ist ein extrem empfindliches Derivatisierungsmittel für die Analyse von Sterinen und niederen aliphatischen Alkoholen durch Elektroneneinfanggaschromatographie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20082-71-7
Summenformel C8H6ClF5Si
Molekulargewicht (g/mol) 260.66
MDL-Nummer MFCD00000500
InChI-Schlüssel PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyldimethylchlorosilane, flophemesyl chloride, chlorodimethylpentafluorophenylsilane, chlorodimethyl perfluorophenyl silane, silane, chlorodimethyl pentafluorophenyl, chlorodimethyl pentafluorophenyl silane, benzene, 1-chlorodimethylsilyl-2,3,4,5,6-pentafluoro, chlorodimethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl silane, chloro dimethyl pentafluorophenyl silane, dimethylpentafluorophenylchlorosilane
PubChem CID 88361
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Siedepunkt 78°C to 81°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
Menge 1 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 2858407
Flammpunkt 95°C (203°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 260.66
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.381