Learn More
Chlorophyllin, gekupfertes Trisodiumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023088
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Chlorophyllin, coppered trisodium salt is used in the spectrophotometric determination of Ven- lafaxine hydrochloride. A hybrid photoelectrochemical biofuel cell is composed of a TiO 2 film conductive glass electrode sensitized by a copper chlorophyll trisodium salt. Visible light-sensitive gels were prepared by introducing a chromophore (trisodium salt of copper chlorophyllin) to thermosensitive gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorophyllin, gekupfertes Trinatriumsalz, wird zur spektralphotometrischen Bestimmung von Venlafaxinhydrochlorid verwendet. Eine hybride photoelektrochemische Biokraftstoffzelle besteht aus einer Glaskörper-Leitfähigkeitselektrode mit einer TiO2-Folie, die durch ein Kupfer-Chlorophyll-Trinatriumsalz sensibilisiert ist. Sichtbare lichtempfindliche Gele wurden durch die Einführung eines Chromophors (Trinatriumsalz von Kupferchlorophyllin) in thermosensitive Gele hergestellt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11006-34-1
Summenformel C34H31CuN4Na3O6
MDL-Nummer MFCD00012149
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorophyllin
Namenshinweis coppered trisodium salt
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 724.15