Learn More
Chlortriethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11402987
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortriethylsilan wird in Laborchemikalien verwendet. Es dient zur Herstellung von Silylierungsmitteln und dient als Katalysator für Lewis-Säuren. Es wird zur Durchführung chemischer Reaktionen von Silikonöl, Silikonharz und Polysiloxan verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Robe-Agens und als Schutzmittel und Lederoberflächenbehandlungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Alkoholen, Aminen, Ammoniak, Aldehyden und Aceton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 994-30-9
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
MDL-Nummer MFCD00000507
InChI-Schlüssel DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
IUPAC-Name Chlor(triethyl)silan
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 147°C
Chemischer Name oder Material Chlorotriethylsilane
Schmelzpunkt ∼-75°C
Menge 250 g
Strukturformel (CH3CH2)3SiCl
UN-Nummer UN2986
Beilstein 1732860
Flammpunkt 29°C (84°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in aprotic organic solvents.
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.431
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.899