Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 mL | |
30 mg | |
80 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
650 bis 700 m2/g |
SPE | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND Easy | |
50 μm |