Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy SPE-Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730754
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10766522
  • 116.00 € / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
6 mL
200mg
80 μm
Säule für die Festphasenextraktion
650 bis 700 m2/g
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktion
CHROMABOND Easy
50 μm