Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Sorbens Florisil Packung à 100 g
Marke:  Macherey-Nagel™ 730622
Artikelnummer. 12887491
  • 129.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
100 g
Organische Zinnverbindungen, aliphatische Carbonsäure, PCBs, PAHs
Chromabond Florisil Adsorptionsmittel
150 bis 250 μm