Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NAN SPE-Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730149
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10159770
  • 379.00 € / 30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
6 mL
700/2000/700mg
CHROMABOND NAN
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktionsanalyse von Leiterplatten aus Schlamm
Säule für die Festphasenextraktion