Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-Säule aus Polypropylen
Lösen Sie Spurenelemente und Lipide. Chromabond™ NH2 SPE-Säulen aus Polypropylen verfügen über eine Aminopropyl-modifizierte Silikaphase für SPE (Festphasenextraktion).
Marke: Macherey-Nagel™ 730031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eigenschaften
- Basismaterial Silika
- Porengröße 60 Å
- Partikelgröße 45 μm
- Spezifische Oberfläche 500 m2/g.
- pH-Stabilität 2 bis 8;
- Aminopropylphase
- Kohlenstoffgehalt 3.5 %,
- Polar, Austausch schwacher Anionen
Verwendung
- Spurenelemente, Lipide
Spezifikation
Silika | |
1 ml | |
100 mg | |
45 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
60 μ |
3.5% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
Chromabond NH2 | |
Nein | |
500 m2/g |