Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Vakuumverteiler
Entwickelt für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12, 16 oder 24 Proben. Die Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ vollständige Vakuumkammer kann mit Säulen und Kassetten eingesetzt werden, die bei der Festphasenextraktion (SPE) verwendet werden.
Marke:  Macherey-Nagel™ 730360
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10236331
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die komplette CHROMABOND Vakuumkammer besteht aus:
  • Rechteckiger Glasschrank mit Polypropylendeckel und Deckeldichtung (2 Größen erhältlich):
    • Der kleine fasst bis zu 12 CHROMABOND™-Säulen oder CHROMAFIX™-Kartuschen
    • Der große fasst bis zu 16 CHROMABOND™-LV-Säulen oder bis zu 24 CHROMABOND™-Säulen oder CHROMAFIX™-Kartuschen
  • Abnehmbare Nadeln auf der Unterseite des Deckels
  • Vakuummeter zum Ablesen des Vakuumdrucks in der Kammer
  • Steuerventil zur Einstellung des Vakuums in der Kammer
  • Austauschbare Ventile mit Kappen, die eine individuelle Vakuumsteuerung jeder SPE-Säule ermöglichen
  • Variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann
Spezifikation
Spezifikation
Festphasenextraktion
up to 16 LV Columns
Vakuumkammer
1 Each