Learn More
Chroman-2-Carbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-4510394
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 51939-71-0
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00044719
InChI-Schlüssel SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
PubChem CID 2723665
IUPAC-Name 3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromane-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%