Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10511281
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-02-8
MDL-Nummer MFCD00149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Schwarz bis Purpur
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Crystalline Chunks
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel CrN3O9
Strukturformel Cr(NO3)3·9H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
Formelmasse 400.14
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.