Learn More
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11319007
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010944
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium plasma standard solution
Namenshinweis Cr 10000 μg/mL
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Konzentration Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Güte Specpure™