Learn More
Chrom-Siliziummonoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. p-7050119
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37264-20-3
Summenformel CrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 96.08
MDL-Nummer MFCD02091702
InChI-Schlüssel ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
PubChem CID 57464841
IUPAC-Name Chrom;oxoniumylidynsilanid
SMILES [O+]#[Si-].[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium silicon monoxide
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%